9-Fluorenon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9H-Fluoren-9-one
F0021-25G F0021-500G F0021-100G
TCIAF0021-25GEA 220 NOK
TCIAF0021-25G TCIAF0021-500G TCIAF0021-100G
9-Fluorenon ≥98.0% (by GC)
9-Fluorenon
Formel: C₁₃H₈O
MW: 180,21 g/mol
Kokepunkt: 342°C
Smeltepunkt: 81…83 °C
Tetthet: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001141
CAS-nummer: 486-25-9
EINECS: 207-630-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83bfcb39f9d00c2a1ae6bb6949621b8115ab3cd9&vid=83bfcb39f9d00c2a1ae6bb6949621b8115ab3cd9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange flake
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency