Bensoyl isotiocyanat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
I0501-25G I0501-5G
TCIAI0501-25GEA 1300 NOK
TCIAI0501-25G TCIAI0501-5G
Bensoyl isotiocyanat ≥97.0% (by GC)
Bensoyl isotiocyanat
Formel: C₈H₅NOS
MW: 163,2 g/mol
Kokepunkt: 143°C
Smeltepunkt: –1 °C
Tetthet: 1,197 g/cm³ (16 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004815
CAS-nummer: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,01114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e58b1f5bf30e91540fe70cf852be173147a2397&vid=0e58b1f5bf30e91540fe70cf852be173147a2397&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %