2'-Nitroacetophenone ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
N0110-25G N0110-5G
TCIAN0110-25GEA 810 NOK
TCIAN0110-25G TCIAN0110-5G
2'-Nitroacetophenone ≥96.0% (by GC)
2'-Nitroacetophenone
Formel: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Kokepunkt: 179°C
Smeltepunkt: 23 °C
Tetthet: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007144
CAS-nummer: 577-59-3
EINECS: 209-414-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e05c451c8857def91f0ae9eda72ecc2294ac9eb6&vid=e05c451c8857def91f0ae9eda72ecc2294ac9eb6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorles to Amber powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Freezing point 24.0 to 28.0 deg-C