3',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetopyrocatechol
D2345-25G
D2345-5G
TCIAD2345-25GEA
2975
NOK
TCIAD2345-25G
TCIAD2345-5G
3',4'-Dihydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
3',4'-Dihydroxyacetophenone
Formel:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00016439 CAS-nummer: 1197-09-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 118.0 to 121.0 deg-C |