p-Benzoquinon ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: p-Quinone, Quinone, 1,4-Cyclohexadiene-3,6-dione, 1,4-Benzoquinone
B0089-25G B0089-500G B0089-100G
TCIAB0089-25GEA 245 NOK
TCIAB0089-25G TCIAB0089-500G TCIAB0089-100G
p-Benzoquinon ≥98.0% (by titrimetric analysis)
p-Benzoquinon
Formel: C₆H₄O₂
MW: 108,1 g/mol
Kokepunkt: ~ 174 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 112…114 °C
Tetthet: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 77 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001591
CAS-nummer: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
FN: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,08074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5277bbbb6195cf354c2caf8f3aede75971c4933&vid=e5277bbbb6195cf354c2caf8f3aede75971c4933&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C