9,10-fenantrenquinone ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Phenanthrene-9,10-dione
P0080-25G P0080-5G
TCIAP0080-25GEA 1625 NOK
TCIAP0080-25G TCIAP0080-5G
9,10-fenantrenquinone ≥99.0% (by GC)
9,10-fenantrenquinone
Formel: C₁₄H₈O₂
MW: 208,22 g/mol
Kokepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 203…206 °C
Tetthet: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001163
CAS-nummer: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,07213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e04f310e4f34d82b13b6dc89d031af6034bc288f&vid=e04f310e4f34d82b13b6dc89d031af6034bc288f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C
Solubility in hot DMF almost transparency