9,10-fenantrenquinone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Phenanthrene-9,10-dione
P1136-25G P1136-250G
TCIAP1136-25GEA 715 NOK
TCIAP1136-25G TCIAP1136-250G
9,10-fenantrenquinone ≥98.0% (by GC)
9,10-fenantrenquinone
Formel: C₁₄H₈O₂
MW: 208,22 g/mol
Kokepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 203…206 °C
Tetthet: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001163
CAS-nummer: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,07213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d211ea5e427756e817fcdfd7a4f8f845dba729b1&vid=d211ea5e427756e817fcdfd7a4f8f845dba729b1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C