Oksalyldiklorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Oxalyl chloride
O0082-25G O0082-500G O0082-100G
TCIAO0082-25GEA 245 NOK
TCIAO0082-25G TCIAO0082-500G TCIAO0082-100G
Oksalyldiklorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Oksalyldiklorid
Formel: C₂Cl₂O₂
MW: 126,93 g/mol
Kokepunkt: 64°C
Smeltepunkt: –12 °C
Tetthet: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: ≥ 100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000704
CAS-nummer: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
FN: 2922
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,06914
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8a26c11444f8d677fef4be97df3bed497ce350b&vid=b8a26c11444f8d677fef4be97df3bed497ce350b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %