Oksalyldiklorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
Oxalyl chloride
O0082-25G
O0082-500G
O0082-100G
TCIAO0082-25GEA
245
NOK
TCIAO0082-25G
TCIAO0082-500G
TCIAO0082-100G
Oksalyldiklorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Oksalyldiklorid
Formel:
C₂Cl₂O₂ MW: 126,93 g/mol Kokepunkt: 64°C Smeltepunkt: –12 °C Tetthet: 1,48 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: ≥ 100 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000704 CAS-nummer: 79-37-8 EINECS: 201-200-2 FN: 2922 ADR: 8,II Merck Indeks: 14,06914 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |