Diallyl ftalat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Phthalic acid diallyl ester
P0290-25ML P0290-500ML
TCIAP0290-25MLEA 230 NOK
TCIAP0290-25ML TCIAP0290-500ML
Diallyl ftalat ≥98.0% (by GC)
Diallyl ftalat
Formel: C₁₄H₁₄O₄
MW: 246,26 g/mol
Kokepunkt: 158°C
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 163°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008646
CAS-nummer: 131-17-9
EINECS: 205-016-3
FN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3efd66b55dece19785e821a6f0fd0089d3ac1137&vid=3efd66b55dece19785e821a6f0fd0089d3ac1137&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %