Bis(2-etylheksyl)sebacat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
S0025-25ML S0025-500ML
TCIAS0025-25MLEA 260 NOK
TCIAS0025-25ML TCIAS0025-500ML
Bis(2-etylheksyl)sebacat ≥98.0% (by GC)
Bis(2-etylheksyl)sebacat
Formel: C₂₆H₅₀O₄
MW: 426,68 g/mol
Kokepunkt: 377°C
Smeltepunkt: –55 °C
Tetthet: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 222°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009497
CAS-nummer: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Indeks: 14,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fb2cf119e706869f7cfd145bf12a7650b77d074&vid=1fb2cf119e706869f7cfd145bf12a7650b77d074&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %