Dibutylmaleat ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Maleic acid dibutyl ester
M0009-25G M0009-500G
TCIAM0009-25GEA 220 NOK
TCIAM0009-25G TCIAM0009-500G
Dibutylmaleat ≥95.0% (by GC)
Dibutylmaleat
Formel: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
Kokepunkt: 161°C
Smeltepunkt: -85°C
Tetthet: 0,9938 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 140°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009447
CAS-nummer: 105-76-0
EINECS: 203-328-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19b28a18b6f5c97e0d92db76931db83cdb02b8ce&vid=19b28a18b6f5c97e0d92db76931db83cdb02b8ce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %