Glykolsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
G0196-25G G0196-500G G0196-100G
TCIAG0196-25GEA 300 NOK
TCIAG0196-25G TCIAG0196-500G TCIAG0196-100G
Glykolsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Glykolsyre
Formel: C₂H₄O₃
Kokepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 79…80 °C
Tetthet: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: ≥ 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004312
CAS-nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
FN: 3261
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,04498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2df1ce14fa0b6b5ccf044ea02560ac0f90a0a1ad&vid=2df1ce14fa0b6b5ccf044ea02560ac0f90a0a1ad&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency