Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
P1222-25G P1222-5G
TCIAP1222-25GEA 985 NOK
TCIAP1222-25G TCIAP1222-5G
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride
Formel: C₇H₃NO₃
Kokepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 146 °C
MDL nummer: MFCD00005915
CAS-nummer: 699-98-9
EINECS: 211-834-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23a189d62b2d8ae05940fd3e15065f175edef921&vid=23a189d62b2d8ae05940fd3e15065f175edef921&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 95.0 %
Melting point 135.0 to 140.0 deg-C