1,1'-Tiokarbonyldiimidazol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
C1376-25G C1376-5G
TCIAC1376-25GEA 6100 NOK
TCIAC1376-25G TCIAC1376-5G
1,1'-Tiokarbonyldiimidazol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
1,1'-Tiokarbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄S
MW: 178,22 g/mol
Smeltepunkt: 105…106 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005289
CAS-nummer: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa0c85d130a0fdc76f646a2c8292728ce34fa8dd&vid=fa0c85d130a0fdc76f646a2c8292728ce34fa8dd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 97.0 to 106.0 deg-C