Cesium fluorid
Leverandør: TCI
Danger
C2204-100G C2204-25G
TCIAC2204-100GEA 2225 NOK
TCIAC2204-100G TCIAC2204-25G
Cesium fluorid
Cesium fluorid
Formel: CsF
MW: 151,9 g/mol
Kokepunkt: 1251 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 680 °C
Tetthet: 4,627 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00010960
CAS-nummer: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
FN: 2923
ADR: 8,III
Merck Indeks: 14,02012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b15cf83309c604d6c73fa26991368ece8e4b3ab9&vid=b15cf83309c604d6c73fa26991368ece8e4b3ab9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity min. 99.0 %