2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrile ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T1882-1G T1882-5G
TCIAT1882-1GEA 325 NOK
TCIAT1882-1G TCIAT1882-5G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrile ≥97.0% (by GC)
2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrile
Formel: C₇HF₄N
MW: 175,09 g/mol
Kokepunkt: 165°C
Tetthet: 1,463 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 70°C
MDL nummer: MFCD00040187
CAS-nummer: 16582-93-7
FN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a22248b3ba29394a432c2b27943c3afe5a2cb654&vid=a22248b3ba29394a432c2b27943c3afe5a2cb654&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %