4-Fluorochalcone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Fluorobenzylidenacetophenone, 3-(4-Fluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
F0459-25G F0459-5G
TCIAF0459-25GEA 1675 NOK
TCIAF0459-25G TCIAF0459-5G
4-Fluorochalcone ≥98.0% (by GC)
4-Fluorochalcone
Formel: C₁₅H₁₁FO
MW: 226,25 g/mol
MDL nummer: MFCD00443467
CAS-nummer: 1608-51-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df48743891ddd87e5b0f006af9e4debc83cf9df2&vid=df48743891ddd87e5b0f006af9e4debc83cf9df2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C