5-Fluoro-1-indanone ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
F0376-1G F0376-5G
TCIAF0376-1GEA 340 NOK
TCIAF0376-1G TCIAF0376-5G
5-Fluoro-1-indanone ≥96.0% (by GC)
5-Fluoro-1-indanone
Formel: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Kokepunkt: 114°C
Smeltepunkt: 35…37 °C
Tetthet: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00041031
CAS-nummer: 700-84-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ff810d3d51ceb8d33e5b691efbd85fa9ad30ab7&vid=4ff810d3d51ceb8d33e5b691efbd85fa9ad30ab7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 37.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity