2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride
T1855-25G
T1855-5G
TCIAT1855-25GEA
555
NOK
TCIAT1855-25G
TCIAT1855-5G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
Formel:
C₇HClF₄O MW: 212,53 g/mol Kokepunkt: 53 - 54 °C (1013 hPa) Tetthet: 1,58 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 89°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00075164 CAS-nummer: 94695-48-4 FN: 3265 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |