2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Amino-3-iodobenzotrifluoride, 2-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-iodo-α,α,α-trifluorotoluene
I0794-25G I0794-5G
TCIAI0794-25GEA 2075 NOK
TCIAI0794-25G TCIAI0794-5G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅F₃IN
MW: 287,02 g/mol
MDL nummer: MFCD02683097
CAS-nummer: 163444-17-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd17f1ffef0be689f1dd6d1893b3b235e6a64736&vid=dd17f1ffef0be689f1dd6d1893b3b235e6a64736&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C