2-Fluoro-4-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0617-1G F0617-5G
TCIAF0617-1GEA 220 NOK
TCIAF0617-1G TCIAF0617-5G
2-Fluoro-4-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-4-nitroanisole
Formel: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00061095
CAS-nummer: 455-93-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=500a2e3628eba12fa7368dba8d1ee4b04735e29d&vid=500a2e3628eba12fa7368dba8d1ee4b04735e29d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C