Pentafluorpropion anhydrid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
P0566-25G
P0566-5G
TCIAP0566-25GEA
2300
NOK
TCIAP0566-25G
TCIAP0566-5G
Pentafluorpropion anhydrid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Pentafluorpropion anhydrid
Formel:
C₆F₁₀O₃ MW: 310,05 g/mol Kokepunkt: 80°C Tetthet: 1,571 g/cm³ (25 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000429 CAS-nummer: 356-42-3 EINECS: 206-604-2 FN: 1760 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Anilin Method) | min. 95.0 % |