2,3,4,5,6-Pentabromobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (2,3,4,5,6-Pentabromophenyl)methanol, Pentabromobenzyl alcohol, 2,3,4,5,6-Pentabromobenzylalcohol
P1457-1G P1457-5G
TCIAP1457-1GEA 325 NOK
TCIAP1457-1G TCIAP1457-5G
2,3,4,5,6-Pentabromobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
2,3,4,5,6-Pentabromobenzyl alcohol
Formel: C₇H₃Br₅O
MW: 502,62 g/mol
Kokepunkt: 395 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 272 °C
MDL nummer: MFCD00192377
CAS-nummer: 79415-41-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81b16b0445733c6effd204ec769f77ed6b058b7d&vid=81b16b0445733c6effd204ec769f77ed6b058b7d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %