3,4-Difluorothiophenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,4-Difluorobenzene-1-thiol, 3,4-Difluorobenzenethiol, 1,2-Difluoro-4-mercaptobenzene, 3,4-Difluorothiophenol
D4121-25G D4121-5G
TCIAD4121-25GEA 6200 NOK
TCIAD4121-25G TCIAD4121-5G
3,4-Difluorothiophenol ≥97.0% (by GC)
3,4-Difluorothiophenol
Formel: C₆H₄F₂S
MW: 146,16 g/mol
Kokepunkt: 70°C
MDL nummer: MFCD03094279
CAS-nummer: 60811-24-7
FN: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb4c47f21cccb839a25998b3c542905b9486c5ef&vid=eb4c47f21cccb839a25998b3c542905b9486c5ef&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %