3-Iodo-o-xylene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,2-Dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-Dimethyl-1-iodobenzene, 1-Iodo-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Dimethyliodobenzene
I0547-25G I0547-5G
TCIAI0547-25GEA 3375 NOK
TCIAI0547-25G TCIAI0547-5G
3-Iodo-o-xylene ≥97.0% (by GC)
3-Iodo-o-xylene
Formel: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Kokepunkt: 231°C
Tetthet: 1,64 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00041437
CAS-nummer: 31599-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c62e02e6f923045798a01fc31ecd050a0a69407&vid=2c62e02e6f923045798a01fc31ecd050a0a69407&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %