5-Iodo-2-furaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Iodofurfural
I0696-1G I0696-5G
TCIAI0696-1GEA 485 NOK
TCIAI0696-1G TCIAI0696-5G
5-Iodo-2-furaldehyde ≥98.0% (by GC)
5-Iodo-2-furaldehyde
Formel: C₅H₃IO₂
MW: 221,98 g/mol
MDL nummer: MFCD00159503
CAS-nummer: 2689-65-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=659cc52d9e26de515ebc0f92eefcbfc794474369&vid=659cc52d9e26de515ebc0f92eefcbfc794474369&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C