2-(Dimethylamino)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
N,N-Dimethylpyridin-2-amine
D1680-25G
D1680-500G
TCIAD1680-25GEA
945
NOK
TCIAD1680-25G
TCIAD1680-500G
2-(Dimethylamino)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Dimethylamino)pyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol Kokepunkt: 108°C Tetthet: 1,01 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 74°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006261 CAS-nummer: 5683-33-0 EINECS: 227-147-5 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |