Isobutyl isotiocyanat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Methylpropyl isothiocyanate
I0186-25ML I0186-5ML
TCIAI0186-25MLEA 915 NOK
TCIAI0186-25ML TCIAI0186-5ML
Isobutyl isotiocyanat ≥97.0% (by GC)
Isobutyl isotiocyanat
Formel: C₅H₉NS
MW: 115,2 g/mol
Kokepunkt: 164°C
Tetthet: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 24°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00022062
CAS-nummer: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
FN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cad6cefd910871c3524d43b176257d20958f4d2&vid=1cad6cefd910871c3524d43b176257d20958f4d2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %