Bensyl isotiocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Benzylisothiocyanate
I0224-25G I0224-5G
TCIAI0224-25GEA 1325 NOK
TCIAI0224-25G TCIAI0224-5G
Bensyl isotiocyanat ≥98.0% (by GC)
Bensyl isotiocyanat
Formel: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Kokepunkt: 243°C
Smeltepunkt: 24 °C
Tetthet: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004819
CAS-nummer: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
FN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31c01938516088fce995dbee4889481def2c345f&vid=31c01938516088fce995dbee4889481def2c345f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %