1-Naftyl isotiocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
I0190-25G I0190-5G
TCIAI0190-25GEA 3450 NOK
TCIAI0190-25G TCIAI0190-5G
1-Naftyl isotiocyanat ≥98.0% (by GC)
1-Naftyl isotiocyanat
Formel: C₁₁H₇NS
MW: 185,25 g/mol
Kokepunkt: 100 °C (0,2 -rr)
Smeltepunkt: 59 °C
Tetthet: 1,81 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00003882
CAS-nummer: 551-06-4
EINECS: 208-990-8
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,06411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb037e4bd649581d92f730afcbb3c4bea9b63ca2&vid=eb037e4bd649581d92f730afcbb3c4bea9b63ca2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in hot EtOH very faint turbidity