2-Etylheksylamin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Ethyl-1-hexylamine
E0126-25ML E0126-500ML E0126-100ML
TCIAE0126-25MLEA 220 NOK
TCIAE0126-25ML TCIAE0126-500ML TCIAE0126-100ML
2-Etylheksylamin ≥98.0% (by GC)
2-Etylheksylamin
Formel: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Kokepunkt: 168°C
Smeltepunkt: –76 °C
Tetthet: 0,7882 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 53°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008148
CAS-nummer: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
FN: 2276
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83b3aa9908b0bc816db05566b0989e82be747f0b&vid=83b3aa9908b0bc816db05566b0989e82be747f0b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %