4-Aminoindole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Indol-4-ylamine, 4-Indolamine, 4-Amino-1H-indole
A2070-1G A2070-5G
TCIAA2070-1GEA 1525 NOK
TCIAA2070-1G TCIAA2070-5G
4-Aminoindole ≥98.0% (by GC)
4-Aminoindole
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Smeltepunkt: 108 °C
MDL nummer: MFCD01076559
CAS-nummer: 5192-23-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb13fa88b79f15cb9a1f2dba83a7c6d01b85285c&vid=bb13fa88b79f15cb9a1f2dba83a7c6d01b85285c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C