2-Aminopurine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Purin-2-amine, 7H-Purin-2-amine
A1111-1G A1111-200MG
TCIAA1111-1GEA 11825 NOK
TCIAA1111-1G TCIAA1111-200MG
2-Aminopurine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Aminopurine
Formel: C₅H₅N₅
MW: 135,13 g/mol
Smeltepunkt: 278°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005566
CAS-nummer: 452-06-2
EINECS: 207-197-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dc7e1488a6cdad45d180bcc6cdaea4e9f8e499c&vid=2dc7e1488a6cdad45d180bcc6cdaea4e9f8e499c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %