3-Nitro-o-toluidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Nitro-o-methylaniline, 3-Nitro-2-methylaniline, 2-Methyl-3-nitroaniline, 2-Amino-6-nitrotoluene
N0455-25G N0455-250G
TCIAN0455-25GEA 970 NOK
TCIAN0455-25G TCIAN0455-250G
3-Nitro-o-toluidine ≥98.0% (by GC)
3-Nitro-o-toluidine
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 305°C
Smeltepunkt: 87…89 °C
Tetthet: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007731
CAS-nummer: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
FN: 2660
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f0283c15e3712ca69ea009a3cb6260593e09a40&vid=1f0283c15e3712ca69ea009a3cb6260593e09a40&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity