6-Nitro-2,3-xylidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
N0500-25G
N0500-500G
TCIAN0500-25GEA
435
NOK
TCIAN0500-25G
TCIAN0500-500G
6-Nitro-2,3-xylidine ≥98.0% (by GC)
6-Nitro-2,3-xylidine
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,18 g/mol Smeltepunkt: 120 °C |
MDL nummer:
MFCD00010148 CAS-nummer: 59146-96-2 FN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Orange to Brown to Dark red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |