o-Anisidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
2-Anisidine, 2-Aminoanisole, 2-Methoxyaniline
A0486-25ML
A0486-500ML
TCIAA0486-25MLEA
220
NOK
TCIAA0486-25ML
TCIAA0486-500ML
o-Anisidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
o-Anisidin
Formel:
C₇H₉NO MW: 123,15 g/mol Kokepunkt: 225°C Smeltepunkt: 5 °C Tetthet: 1,09 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 111°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00007688 CAS-nummer: 90-04-0 EINECS: 201-963-1 FN: 2431 ADR: 6.1,III Merck Indeks: 14,00667 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |