o-Anisidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Anisidine, 2-Aminoanisole, 2-Methoxyaniline
A0486-25ML A0486-500ML
TCIAA0486-25MLEA 220 NOK
TCIAA0486-25ML TCIAA0486-500ML
o-Anisidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
o-Anisidin
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Kokepunkt: 225°C
Smeltepunkt: 5 °C
Tetthet: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 111°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007688
CAS-nummer: 90-04-0
EINECS: 201-963-1
FN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,00667
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b13c2594ec56be0a04ee9e9015373cb8e3af5ed&vid=2b13c2594ec56be0a04ee9e9015373cb8e3af5ed&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %