4,4'-Methylenedianiline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4,4’-Diaminodiphenylmethane, Bis(4-aminophenyl)methane, 4,4'-Diaminodiphenylmethane, 4,4'-Methylenedianiline
M0220-500G M0220-25G
TCIAM0220-500GEA 475 NOK
TCIAM0220-500G TCIAM0220-25G
4,4'-Methylenedianiline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,4'-Methylenedianiline
Formel: C₁₃H₁₄N₂
MW: 198,27 g/mol
Kokepunkt: 257°C
Smeltepunkt: 91…92 °C
Tetthet: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 220 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007914
CAS-nummer: 101-77-9
EINECS: 202-974-4
FN: 2651
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,02980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ab28932eee832fa367723a9c5fb2609a9512bad&vid=4ab28932eee832fa367723a9c5fb2609a9512bad&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green pellet
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 94.0 deg-C