2,4,6-Tri-tert-butylnitrobenzene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,3,5-Tri(terc-butil)-2-nitrobenceno, 1,3,5-Tri-tert-butyl-2-nitrobenzene
T1821-25G T1821-5G
TCIAT1821-25GEA 3225 NOK
TCIAT1821-25G TCIAT1821-5G
2,4,6-Tri-tert-butylnitrobenzene ≥95.0% (by GC)
2,4,6-Tri-tert-butylnitrobenzene
Formel: C₁₈H₂₉NO₂
MW: 291,43 g/mol
Smeltepunkt: 482,8 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³ (19.85 °C)
MDL nummer: MFCD00008818
CAS-nummer: 4074-25-3
EINECS: 223-789-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c28228b389d85a9948801b0824f1b4fdaad373d&vid=0c28228b389d85a9948801b0824f1b4fdaad373d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 205.0 to 208.0 deg-C