Dimetylsulfoksid ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D0798-25G D0798-500G
TCIAD0798-25GEA 220 NOK
TCIAD0798-25G TCIAD0798-500G
Dimetylsulfoksid ≥99.0% (by GC)
Dimetylsulfoksid
Formel: (CH₃)₂SO
Kokepunkt: 189°C
Smeltepunkt: 18,5 °C
Tetthet: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 95°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002089
CAS-nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Indeks: 14,03259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0688decad5c8afa4e8a1177979cd07eb3c07316&vid=b69a1fae7562bd9674ce37578ffda941dd0f0b16&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %