Dibutyltin oksid ≥95.0% (W)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Dibutyltin(IV) oxide, Dibutyloxostannane, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(IV) oxide
D0305-25G D0305-100G
TCIAD0305-25GEA 245 NOK
TCIAD0305-25G TCIAD0305-100G
Dibutyltin oksid ≥95.0% (W)
Dibutyltin oksid
Formel: C₈H₁₈OSn
MW: 248,94 g/mol
Smeltepunkt: > 300 °C
Tetthet: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001992
CAS-nummer: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
FN: 3146
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8411cd00b75ecba8231fa7b6f88fbbf530630cd4&vid=8411cd00b75ecba8231fa7b6f88fbbf530630cd4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with ignition residue) min. 95.0 %