Trifenylfosfat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Triphenylphosphate, TPP
P0272-25G P0272-500G
TCIAP0272-25GEA 220 NOK
TCIAP0272-25G TCIAP0272-500G
Trifenylfosfat ≥99.0% (by GC)
Trifenylfosfat
Formel: C₁₈H₁₅O₄P
MW: 326,29 g/mol
Kokepunkt: 220°C
Smeltepunkt: 50…51 °C
Tetthet: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 223 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003031
CAS-nummer: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,09742
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c9a756eeb97a3a7b49d5d22deef15c052c9f493&vid=6c9a756eeb97a3a7b49d5d22deef15c052c9f493&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency