(±)-1-Ethoxy-2-propanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
E0446-25ML E0446-500ML
TCIAE0446-25MLEA 230 NOK
TCIAE0446-25ML TCIAE0446-500ML
(±)-1-Ethoxy-2-propanol ≥95.0% (by GC)
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
Formel: C₅H₁₂O₂
Kokepunkt: 132 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –59 °C
Tetthet: 0,9028 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 38°C
MDL nummer: MFCD00067050
CAS-nummer: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e927f43496574efeabb6678ee6f4a31ffc074cc&vid=3e927f43496574efeabb6678ee6f4a31ffc074cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %