(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (R)-1-Methoxy-2-propanol, (R)-(-)-Propylene glycol 1-Monomethyl ether
M2166-25G M2166-5G
TCIAM2166-25GEA 1575 NOK
TCIAM2166-25G TCIAM2166-5G
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol ≥98.0% (by GC)
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Flash punkt: 32°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01632587
CAS-nummer: 4984-22-9
FN: 3092
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b87793bbca56713a623110a623ec1e73bc8b57e0&vid=b87793bbca56713a623110a623ec1e73bc8b57e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=10, CHCl3)