2-Butoksyetanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Ethylene glycol butyl ether, Butyl cellosolve, Ethylene glycol monobutyl ether
B0698-25ML B0698-500ML
TCIAB0698-25MLEA 220 NOK
TCIAB0698-25ML TCIAB0698-500ML
2-Butoksyetanol ≥99.0% (by GC)
2-Butoksyetanol
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
MW: 118,18 g/mol
Kokepunkt: 171°C
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 68°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002884
CAS-nummer: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
FN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d62ce354745b00c678789666f25511b6c7d330e6&vid=d62ce354745b00c678789666f25511b6c7d330e6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %