1,2-Dimetoksyetan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Dimethyl glycol, Ethylene glycol dimethyl ether, DME
D0634-25ML D0634-500ML
TCIAD0634-25MLEA 220 NOK
TCIAD0634-25ML TCIAD0634-500ML
1,2-Dimetoksyetan ≥99.0% (by GC)
1,2-Dimetoksyetan
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kokepunkt: 84°C
Smeltepunkt: –69 °C
Tetthet: 1,113 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –2°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008502
CAS-nummer: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
FN: 2252
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,03224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=774013f8f155aa30ac65be3f869bd25fadc3643e&vid=774013f8f155aa30ac65be3f869bd25fadc3643e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %