Bis(2-butoxyethyl)ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
B0828-25ML B0828-500ML
TCIAB0828-25MLEA 220 NOK
TCIAB0828-25ML TCIAB0828-500ML
Bis(2-butoxyethyl)ether ≥98.0% (by GC)
Bis(2-butoxyethyl)ether
Formel: C₁₂H₂₆O₃
MW: 218,34 g/mol
Kokepunkt: 255°C
Smeltepunkt: –60°C
Tetthet: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 122°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009459
CAS-nummer: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=544b74041262de320e3f7ebf664d37a461a01f93&vid=544b74041262de320e3f7ebf664d37a461a01f93&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %