Vinyltriethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Triethoxy(vinyl)silane
V0044-25ML V0044-500ML V0044-100ML
TCIAV0044-25MLEA 220 NOK
TCIAV0044-25ML TCIAV0044-500ML TCIAV0044-100ML
Vinyltriethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Vinyltriethoxysilane
Formel: C₈H₁₈O₃Si
MW: 190,31 g/mol
Kokepunkt: 161°C
Tetthet: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 34°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009063
CAS-nummer: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e66217fd7b8dd0712a78451bf9e2679e23cd278&vid=9e66217fd7b8dd0712a78451bf9e2679e23cd278&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %