Maleinsyreanhydrid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
2,5-Furanedione
M0005-25G
M0005-500G
TCIAM0005-25GEA
230
NOK
TCIAM0005-25G
TCIAM0005-500G
Maleinsyreanhydrid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Maleinsyreanhydrid
Formel:
C₄H₂O₃ MW: 98,06 g/mol Kokepunkt: 199°C Smeltepunkt: 51…53 °C Tetthet: 1,48 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 103 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00005518 CAS-nummer: 108-31-6 EINECS: 203-571-6 FN: 2215 ADR: 8,III Merck Indeks: 14,05704 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White pellet |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Methanolysis Method) | min. 99.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |