(±)-3-Buten-2-ol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (±)-Methyl vinyl carbinol, (±)-3-Hydroxy-1-butene, 1-Buten-3-ol
B0695-25ML B0695-5ML
TCIAB0695-25MLEA 2375 NOK
TCIAB0695-25ML TCIAB0695-5ML
(±)-3-Buten-2-ol ≥97.0% (by GC)
(±)-3-Buten-2-ol
Formel: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kokepunkt: 100°C
Smeltepunkt: –100 °C
Tetthet: 0,913 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 16°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004543
CAS-nummer: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
FN: 1986
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %