2-Methyl-3-buten-2-ol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Hydroxy-3-methyl-1-butene
M0178-25ML M0178-500ML
TCIAM0178-25MLEA 340 NOK
TCIAM0178-25ML TCIAM0178-500ML
2-Methyl-3-buten-2-ol ≥97.0% (by GC)
2-Methyl-3-buten-2-ol
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kokepunkt: 96°C
Smeltepunkt: –15 °C
Tetthet: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 19°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004470
CAS-nummer: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
FN: 1987
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86ab09fb78d954aceee376d00b8c72529a6c393f&vid=86ab09fb78d954aceee376d00b8c72529a6c393f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %